Funnels, ribbed
Fournisseur: Kavalier
632413004100
KAVA632413004100EA 31.2 EUR InStock
KAVA632413004100
Funnels, ribbed
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
Borosilicate glass 3.3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With ribbed walls.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité