Filter disc
Fournisseur: Kavalier
632424011309
KAVA632424011309EA 1360 EUR InStock
KAVA632424011309
Filter disc
Filtres Disques filtrants
Filter disc made from borosilicate glass. Sintered glass filter with ground edges.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité