Pycnometer, according to Gay-Lussac
Fournisseur: Kavalier
632431722019
KAVA632431722019EA 954 EUR InStock
KAVA632431722019
Pycnometer, according to Gay-Lussac
Flacons de gravité spécifique
SIMAX®, borosilicate glass.
  • Autoclavable at 121 °C
Certifications: According to DIN 12801 and ISO 3507
Collapse All
Désignation Volume nominal Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Pycnometer, accuracy 1 ml, Ø×H: 27×55 mm 10 ml 10 KAVA632431722019
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité