Bulb pipettes, with safety bulb, Qualicolor, colour-coded, one mark, Class AS
Fournisseur: Kavalier
632433311025
KAVA632433311025EA 19.6 EUR InStock
KAVA632433311025
Bulb pipettes, with safety bulb, Qualicolor, colour-coded, one mark, Class AS
Pipettes Pipettes jaugées
Soda-lime glass.
  • Enlarged form
  • Not autoclavable at 121 °C
Certifications: DIN 12691, ISO 648
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité