Soxhlet extractors
Fournisseur: Kavalier
632442101100
KAVA632442101100EA 342 EUR InStock
KAVA632442101100
Soxhlet extractors
Extracteurs Extracteurs Soxhlet
Borosilicate glass. For extraction from solids with solvents.
The solvent is recirculated continuously and distilled from the extracted sample before contacting the solid again. The extract is concentrated in the distillation flask. The method allows an effective separation with relatively small amounts of extracting solvents.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité