Pipettes automatiques, Kipp, avec flacon
Fournisseur: Kavalier
632446003005
KAVA632446003005EA 2150 EUR InStock
KAVA632446003005
Pipettes automatiques, Kipp, avec flacon
Bouchons mesureurs inclinés
Borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
This dispenser head with standard ground jont NS 29/32 is completed by a 250 ml flask for repetitive dispensing of the same volume.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité