Gants résistants à la chaleur, KarboTECT® LL 946
Fournisseur: KCL by Honeywell
946.10
KCHL946.10EA 172 EUR InStock
KCHL946.10
Gants résistants à la chaleur, KarboTECT® LL 946
Gants
Ces gants tricotés ambidextres sont composés de para-aramide, mais contiennent également du carbone et de la laine. La longue manchette en cuir et la garniture en cuir offrent une protection supplémentaire. Cette combinaison permet de travailler à des températures pouvant atteindre 350 °C.
  • Bonne isolation thermique, haute résistance aux coupures
  • Réduction de la charge électrostatique
  • Très grand confort en raison de l'empiècement en coton
  • Conception à cinq doigts offrant une bonne flexibilité et préhension, même lors de la manipulation de pièces huileuses et graisseuses
  • La fibre para-aramide peut être lavée plusieurs fois sans perdre ses propriétés de protection mécanique
  • Les tailles de gant sont marquées par un codage couleur différent sur le bracelet
Idéaux pour les personnes travaillant dans le secteur du traitement des métaux, les grosses boulangeries, les raffineries et tous les espaces impliquant des contacts avec la chaleur sèche. Conviennent également à une utilisation en laboratoire lors de la manipulation de fours chauds et d'étuves à chaud.
Certifications: EN 388:2016 (3X43C), EN 407 (4242XX) ; Cat. III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité