Balances suspendues, séries HCB et HCN
Fournisseur: KERN SOHN
HCB20K10
KERNHCB20K10EA 120 EUR InStock
KERNHCB20K10
Balances suspendues, séries HCB et HCN
Balances
Idéales pour le contrôle rapide lors de la réception et de l'expédition de marchandises.
  • Idéales pour le contrôle rapide lors de la réception et de l'expédition de marchandises
  • Fonction de blocage (« hold ») des données : pour une lecture aisée du poids, l'affichage peut être « figé » de différentes manières, soit automatiquement lorsque la valeur de pesage demeure inchangée, soit manuellement en appuyant sur la touche Hold
  • Affichage de la charge maximale (maintien de la valeur de crête), fréquence de mesure de 5 Hz
Certifications: Remarque: Si un certificat d'étalonnage est exigé, merci de bien vouloir le demander lors de la commande, il ne pourra être émis ultérieurement.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité