Dewar flasks, Type MRD
Fournisseur: KGW
11624
KGWA11624EA 737 EUR InStock
KGWA11624
Dewar flasks, Type MRD
Dewars et récipients cryogéniques
Dewar flask is an insulated stirrer flask made up of borosilicate glass 3.3. It is used for storage of liquid or solid media's and solid matters coolants.
  • Compact design
  • Good tipping stability
  • Short distance to the stirring rod
  • Protective casing made of stucco aluminium
Suitable for mixing of substances in the range of −200 to +200 °C.
Area of application includes biotechnology, laboratory and medicinal technique.
Certifications: Conforms with DIN 12492, ISO 3585.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité