Béchers, à double paroi, pour la mise à température, en acier inoxydable
Fournisseur: KGW
2200 2201 2202 2204 2203 2205
462-1112EA 499 EUR InStock
462-1112 462-1114 462-1115 462-1111 KGWA2203 KGWA2205
Béchers, à double paroi, pour la mise à température, en acier inoxydable
Béchers
Made of stainless steel.
  • Good resistance to breaking
  • Operating temperature max. 200 °C
  • Coolant ram pressure max. 0,5 bar
  • Olive welded
For tempering of liquids. The tempering medium is pumped round the double walled casing with the aid of a thermostat.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité