Reaction vessels, cylindrical, with flat bottom and thermal jacket
Fournisseur: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
TRGN7399
KGWATRGN7399EA 0 EUR InStock
KGWATRGN7399
Reaction vessels, cylindrical, with flat bottom and thermal jacket
Récipients de réaction Récipients cylindriques à réaction
This cylindrical reaction vessel is made up of borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
It has flat bottom and thermal jacket, GL 18 Olive tubing connection.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité