Reaction vessels, cylindrical with thermal and vacuum jacket, DN15 flange and drain valve
Fournisseur: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
TRGN7577
KGWATRGN7577EA 0 EUR InStock
KGWATRGN7577
Reaction vessels, cylindrical with thermal and vacuum jacket, DN15 flange and drain valve
Récipients de réaction Récipients cylindriques à réaction
This reaction vessel is made of borosilicate glass 3.3
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With thermal and vacuum jacket, DN15 flange and drain valve.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité