Aiguilles striles 20G 1 ( 0.9x25mm) code-couleur jaune - multi-prlvement pour tubes sanguins - (15201) 1 * 100 Pce
Fournisseur: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO
Aiguilles striles 20G 1 ( 0.9x25mm) code-couleur jaune - multi-prlvement pour tubes sanguins - (15201) 1 * 100 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Aiguilles stériles 20G 1 (Ø 0.9x25mm) code-couleur jaune - multi-prélèvement pour tubes sanguins - (15201) 1 * 100 Pce KIMA15201 1 * 100 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou