Microtubes à centrifuger avec bouchon
Fournisseur: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
18166
KIMA18166EA 0 EUR InStock
KIMA18166
Microtubes à centrifuger avec bouchon
Tubes Microtubes à centrifuger
PP, translucent.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • Non sterile
With attached push-on cap.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité