Tubes de prélèvement sanguin, K3EDTA, EMOPLASTIK®
Fournisseur: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO
18553
KIMA18553EA 0 EUR InStock
KIMA18553
Tubes de prélèvement sanguin, K3EDTA, EMOPLASTIK®
Systèmes de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de sang
Polypropylene test tube with cap.
  • K3 EDTA for 5 ml of blood
  • Non sterile
  • With writing area
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité