Kimtech Science™ Kimwipes™ Wipes for Delicate Tasks
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
34155 34120_U
115-0284EA 0 EUR InStock
115-0284 KIMB34120_U
Kimtech Science™ Kimwipes™ Wipes for Delicate Tasks
Lingettes Lingettes et essuie-mains à usage unique Lingettes en papier pour tâches délicates
These light-duty wipes can handle a variety of delicate tasks and easily wipe up liquid and dust.
  • Anti-stat dispensing reduces lint and electrostatic discharge and controls usage
  • Portability reduces waste
  • One-at-a-time dispensing (Pop-Up™ Box dispenser)
  • Also available in 2-ply and 3-ply for increased absorbency
  • Gentle texture
Used in environments like research facilities, pharmaceutical, biotech, high-tech, manufacturing.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité