Wipes for delicate tasks, KIMTECH SCIENCE* KIMWIPES*
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
34256 34155
115-0285EA 0 EUR InStock
115-0285 KIMB34155
Wipes for delicate tasks, KIMTECH SCIENCE* KIMWIPES*
Lingettes Lingettes et essuie-mains à usage unique Lingettes en papier pour tâches délicates
These single ply, light-duty wipes can handle a variety of delicate tasks and easily wipe up liquid and dust.
  • Anti-stat dispensing reduces lint and electrostatic discharge and controls usage
  • Portability reduces waste
  • One-at-a-time dispensing (pop-up dispenser)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité