Wipes for delicate tasks, KIMTECH SCIENCE* KIMWIPES*
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
34705
KIMB34705EA 0 EUR InStock
KIMB34705
Wipes for delicate tasks, KIMTECH SCIENCE* KIMWIPES*
Lingettes Lingettes et essuie-mains à usage unique Lingettes en papier pour tâches délicates
This 2-ply wipe offers a unique combination of low-lint tissue softness and multi-ply absorbency. Perfect for a multitude of delicate tasks.
  • Multi-ply absorbency wipes up liquid and dust
  • Wipes clean with extra low-lint and low extractable performance
  • One-at-a-time dispensing
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité