Tabliers, KLEENGUARD* A40
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
44481
KIMB44481EA 349 EUR InStock
KIMB44481
Tabliers, KLEENGUARD* A40
Vêtements à usage unique
Ce tablier à usage unique, fabriqué en film laminé microporeux et respirant offre une protection contre les liquides et les particules supérieure au tablier Tyvek®.
  • Aider à préserver l'hygiène et à réduire la contamination dans l'industrie agroalimentaire sans produits dangereux et l'industrie légère
  • Peu pelucheux
  • Liens situés à l'arrière
  • Tissu antistatique et absorbant
Idéal pour une utilisation dans les environnements à faible risque. Applications types: fabrication impliquant de la fibre de verre, nettoyage de réservoirs, services publics, manipulation de liquides, lavage à pression, maintenance et fabrication générale.
Couleur: Blanc
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité