Toilet tissues, maxi jumbo, Scott®
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
8511
KIMB8511EA 121 EUR InStock
KIMB8511
Toilet tissues, maxi jumbo, Scott®
Lingettes Papier toilette
For reliability in busy washrooms that demand consistency, quality and value.
  • Offers high capacity with each roll
  • Made from 100% recycled fibres
  • European Ecolabeled
  • Unperforated
  • Has a 60 mm core
A quality jumbo roll toilet tissue which offers an efficient solution for high traffic locations with reliable flushability to prevent blockages.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité