Gants en nitrile, KLEENGUARD* G10 Arctic Blue
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
90098
KIMB90098EA 67.4 EUR InStock
KIMB90098
Gants en nitrile, KLEENGUARD* G10 Arctic Blue
Gants
Ces gants ambidextres en nitrile constituent l'alternative idéale aux gants en latex. Présentant une excellente sensibilité tactile et une grande protection, ils réduisent également le risque de réaction allergique de type 1.
  • Bouts des doigts texturés pour une meilleure préhension
  • Certifiés pour la manipulation des denrées alimentaires en Amérique du Nord et en Europe
  • Non poudrés, minimisant les effets desséchants de la poudre sur la peau
  • Manchettes renforcées pour une plus grande résistance et un enfilage aisé
They can be used across a wide range of industrial applications, such as food handling, electronic assembly, electrical contracting, painting and manufacturing.
Certifications: AQL 4.0
Food contact approved.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité