Manchettes de protection, pour travaux légers, KLEENGUARD* A40
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
98730
KIMB98730EA 275 EUR InStock
KIMB98730
Manchettes de protection, pour travaux légers, KLEENGUARD* A40
Vêtements à usage unique
These sleeve protectors are laminated with a breathable, microporous film to keep out debris, non hazardous liquid chemicals and dry particulates.
  • Elasticated, low linting
  • Fabric with liquid splash and dust barrier properties
  • Breathable, non absorbent
Recommandées pour les travaux légers.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité