Gants, néoprène-nitrile, multicouches, Kimtech™ Prizm™
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
99221
KIMB99221EA 36.9 EUR InStock
KIMB99221
Gants, néoprène-nitrile, multicouches, Kimtech™ Prizm™
Gants
Les gants néoprène nitrile multicouches Kimtech™ Prizm™, sont le choix idéal pour les applications scientifiques les plus exigeantes. L'un des gants de protection certifiés Type A les plus fins, offrant un équilibre parfait entre précision, protection et confort.
  • Une protection contre un large éventail de produits chimiques
  • Prise en main exceptionnelle, même lorsqu'ils sont mouillés
  • Confort ergonomique certifié
  • Indicateur de brèche mécanique
  • Gants de sécurité sans latex, non poudrés, avec une couche d'enfilage en nitrile sans accélérateur
Protégez sans faille les personnes et les processus quand et là où c'est important avec la marque de confiance Kimtech™. Conçus pour les scientifiques par des scientifiques, les gants néoprène-nitrile Kimtech™ Prizm™ offrent une combinaison inégalée de précision, de protection et de confort. Ces gants de laboratoire sont conçus de manière réfléchie et intuitive pour les environnements de laboratoire à risque supérieur dans la biotechnologie, le secteur pharmaceutique non stérile et la recherche universitaire, où la science et la sécurité doivent travailler main dans la main. Ces gants de protection sont fabriqués à partir d'une combinaison exclusive de polymères, de néoprène et de nitrile, dont il est prouvé qu'ils protègent contre une large gamme de produits chimiques.
La conception exceptionelle de prise en main de ces gants en néoprène nitrile permet de réduire les chutes et les accidents de casse dans des conditions sèches et humides. Les gants ambidextres à usage unique Kimtech™ Prizm™ offrent un confort ergonomique certifié et une dextérité "best in class" pour garantir la satisfaction des utilisateurs sans compromis. La combinaison de couleurs vibrantes, avec l'extérieur violet foncé et l'intérieur magenta foncé, sert de repère rapide si le gant de laboratoire a été percé de façon mécanique. Respectueux de l'environnement, ces gants sont recyclables via le programme RightCycle™. Gants ambidextres avec manchette perlée pour plus de solidité. Ces gants sans poudre et sans latex comportent une couche d'enfilage sans accélérateur pour réduire le risque de réaction allergique et d'irritation cutanée.
ASTM No. D6978-05
Certifications: EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLMPT), EN ISO 374-5:2016 Micro-organisme/VIRUS ; Cat. III ; AQL 0,65
Testé selon la norme ASTM D6978-05 contre une large gamme de médicaments cytotoxiques.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité