Micro-hematocrit capillary tubes, KIMBLE®
Fournisseur: KIMBLEKONTES
41B2501
KIML41B2501EA 0 EUR InStock
KIML41B2501
Micro-hematocrit capillary tubes, KIMBLE®
Systèmes de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de sang
Soda lime glass, 90 expansion.
  • Packed in plastic vials with reclosable snap-lock caps to maintain cleanliness
  • Ends may be sealed by flame or sealing clay
  • Heparinised capillary tubes are designed to prevent blood clotting
For measuring volume percentage of red blood cells.
Certifications: Glass conforms to USP Type III requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité