Disposable 12 mm generator, Polytron® PT-DA 12/2SYN-E123
Fournisseur: KINEMATICA
11030035
KINE11030035EA 849 EUR InStock
KINE11030035
Disposable 12 mm generator, Polytron® PT-DA 12/2SYN-E123
Homogénéisateurs Outils de dispersion
Disposable/reusable generators for when processing multiple samples per day, where the required sterilisation of stainless steel generators represents a significant time limitation.
  • Prevention of cross-contamination
  • Standard dispersing applications
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité