L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Éléments de dispersion (agrégats) pour les modèles POLYTRON® PT
Fournisseur: KINEMATICA
11030042 11030060 11030030 11030012 11030031 11030062 11030004 11030265 11030299 11030302S
431-0055EA 2060 EUR InStock
431-0055 431-0057 431-0053 431-0051 431-0054 431-0058 431-0142 431-0228 KINE11030299 KINE11030302S
Éléments de dispersion (agrégats) pour les modèles POLYTRON® PT
Homogénéisateurs Outils de dispersion
Description :
EC - version EasyClean pour un nettoyage ou une stérilisation le/la plus simple possible (standard)
/2 - rotor/stator avec chacun 1 ligne de dents
Informations de commande: Autres agrégats de dispersion disponibles sur demande.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité