Polytron® PTG 36/4 Generators
Fournisseur: KINEMATICA
9810065
KINE9810065EA 2420 EUR InStock
KINE9810065
Polytron® PTG 36/4 Generators
Homogénéisateurs Outils de dispersion
Standard generator rotor/stator with two teeth rows each.
  • Making fine emulsions and suspensions
  • Mixes and reduces highly intensive solids into fluids
  • Used for gaseous solutions and extraktions
  • Separates fibres and cellular material into very small particles
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité