Floor polish, Sigella, Ecolab®
Fournisseur: KING DISPOSABLES
040818
KING040818EA 0 EUR InStock
KING040818
Floor polish, Sigella, Ecolab®
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Cire liquide pour le nettoyage des sols et un fini ultra-brillant.
  • Solvant à base d'hydrocarbures inodore
  • Nettoie et protège les sols
  • Adapté aux polisseuses, convient à tous les sols résistant aux solvants tels que le parquet, le lino, les sols en bois
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité