Nettoyant de surface, aérosol, Super-Degreaser
Fournisseur: KING DISPOSABLES
050502
KING050502EA 19 EUR InStock
KING050502
Nettoyant de surface, aérosol, Super-Degreaser
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Dégraissant pour cuisine permettant d'éliminer les graisses et résidus graisseux brûlés sur la céramique, les parois internes de micro-ondes, portes du four en verre, même pour barbecue.
  • Ne contient pas de soude caustique
  • Compatible avec les métaux, la céramique, les plastiques et le verre
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité