Congélateurs de laboratoire Kirsch, FROSTER-LABEX®-520
Fournisseur: KIRSCH PHILIPP
10456
KIRS10456EA 7039 EUR InStock
KIRS10456
Congélateurs de laboratoire Kirsch, FROSTER-LABEX®-520
Congélateurs Congélateurs de laboratoire/universels
Ces congélateurs de laboratoire dont l'intérieur est résistant aux explosions sont dotés d'un système de refroidissement par re-circulation d'air, d'un système de dégivrage rapide, d'une fonction de congélation rapide et d'une interface RS485.
  • Pieds réglables pour compenser les inégalités du sol
  • Dégivrage automatique rapide
  • Chauffage du cadre de la porte
  • Isolation ultra-épaisse de 70 mm à économie d'énergie
  • Refroidissement ventilé
  • Compensation de la pression par vanne
  • Cycle de congélation rapide
  • Récipient de condensation amovible
  • Module GSM pour la transmission de messages d'alarme
  • Clavier à membrane avec affichage numérique de la température et mémoire de la température minimale/maximale
Le corps extérieur est fabriqué en tôle d'acier galvanisée (antirouille) avec un revêtement en poudre blanc anti-rayures. L'intérieur est en aluminium lisse avec un revêtement de protection incolore.
Porte à fermeture automatique avec cadre à joint magnétique en plastique facile à remplacer, verrouillable. Fonctions d'avertissement avec signal d'alarme visuel et sonore en
en cas d'écart de température.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité