Closures for square bottles, with tamper-evident ring
Fournisseur: KJS KUNSTSTOFFVERPACKUNGEN GMB
RK42
KJSKRK42EA 4.3 EUR InStock
KJSKRK42
Closures for square bottles, with tamper-evident ring
Capuchons Bouchons pour flacons
HDPE, black.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité