Moules Mega
Fournisseur: KLINIPATH
3055
KLIN3055EA 28.3 EUR InStock
KLIN3055
Moules Mega
Moules Moules pour l'histologie
Ces moules sont fabriqués en acier inoxydable et sont adaptés aux cassettes Mega.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité