Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Systèmes KP d'archivage et de stockage : armoires de rangement

Fournisseur: KLINIPATH
4001000
KLIN4001000EA 0 EUR InStock
KLIN4001000
Systèmes KP d'archivage et de stockage : armoires de rangement
Mobilier Armoires de stockage
Chaque laboratoire a ses besoins et ses exigences spécifiques en termes de stockage des lames et des blocs. Pour créer un grand système de stockage pour les lames et/ou les blocs, nous proposons différents types d'armoires avec tiroirs et inserts adaptés à tous les besoins spécifiques. Armoires complètes pour cassettes et lames, y compris des boîtes pour cassettes ou des inserts pour lames.

  • Conception robuste, finition haute qualité
  • Verrouillage de sécurité des tiroirs afin d'éviter d'en ouvrir plusieurs
  • Tous les tiroirs comportent des roulements à billes
  • Les façades de tiroirs sont disponibles en bleu, violet-rouge, gris foncé, vert et gris clair
  • Dimensions à l'intérieur du tiroir: 675×625 mm
  • Dimensions au sol: L×P : 800×750 mm

Stockage de cassettes :
Boîtes en carton spécialement conçues pour une utilisation optimale de l'espace.
Chaque tiroir peut accueillir 6 boîtes. Les boîtes de rangement KP sont fournies avec des barrettes de séparation et un couvercle avec zone d'écriture pour une identification facile. Un tiroir avec une hauteur de façade de 75 mm vous permet d'élaborer votre propre système de stockage de cassettes. Placez le couvercle dessus pour l'emporter dans un lieu de stockage à long terme.

Stockage des lames:
Les inserts en plastique spéciaux permettant de supporter le poids des lames peuvent être retirés facilement du tiroir.
Un tiroir avec une hauteur de façade de 100 mm vous permet d'élaborer votre propre système de stockage de lames.

Special designed cardboard boxes for optimal usage of the space.
Every drawer fits 6 boxes. The KP-Storage boxes are supplied including dividing strips and lid with writing area for easy identification. A drawer with front height of 75 mm is suitable to design your own block storage system. Put the lid on it and relocate to long term storage.

Special plastic inserts for slides to carry the weight, can be taken out of the drawer easily.
A drawer with front height of 100 mm is suitable to design your own slide storage system.

Commander maintenant
 

COMMANDE

ACCESSOIRES

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité