Tubing, PTFE
Fournisseur: KNAUER
A0732 A0154 A0873
KNAUA0732EA 59.7 EUR InStock
KNAUA0732 KNAUA0154 KNAUA0873
Tubing, PTFE
Tuyaux Transfer Tubing
This white PTFE tubing is characterised by its non stick surface and excellent dielectric properties.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Free of extractable substances, physiologically neutral, biocompatible
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité