Syringe for vapour pressure osmometer
Fournisseur: KNAUER
A0433
KNAUA0433EA 800 EUR InStock
KNAUA0433
Syringe for vapour pressure osmometer
Seringues Seringues de chromatographie
This syringe has a glass barrel, stainless steel piston with PTFE seal, including needle with spring stopper.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité