Two Position Valve, 6 Port
Fournisseur: KNAUER
AVD26AE
KNAUAVD26AEEA 905 EUR InStock
KNAUAVD26AE
Two Position Valve, 6 Port
Vannes Vannes de commutation
2-position valve with 6 port, 1/16".
  • Function: Injection, Column selection
  • Bore size: 0,75 mm
  • Max. pressure: 500 bar
  • Stator material: DLC (Diamond-like carbon)
  • Rotor material: PEEK
Operated electrical by VU 4.1.
Valve diameter: 42 mm
Weight: 2 kg
Temperature range: 440 °C; 39,2 to 104 °F; below 90 % humidity (non condensing).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité