Cold trap with scealing cap
Fournisseur: KNF
057955
KNFA057955EA 0 EUR InStock
KNFA057955
Cold trap with scealing cap
Pièges à vide
Cold trap made of borosilicate glass 3.3, with GL 45 closing cap.
  • Features hose with threaded caps GL 18
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité