Diaphragm vacuum pumps, LABOPORT®
Fournisseur: KNF
N938.50KT.18
KNFAN938.50KT.18EA 1453 EUR InStock
KNFAN938.50KT.18
Diaphragm vacuum pumps, LABOPORT®
Pompe Pompes à vide à membrane
This diaphragm pumps is double-head, dry-running devices used in a wide range of laboratory applications.
Materials: PPS pump head; PTFE-coated diaphragm; FFPM valves.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité