Nylon and antistatic nylon bags and tubing
Fournisseur: KNF CLEANROOM PRODUCTS (TTB)
600023-30
KNFC600023-30EA 0 EUR InStock
KNFC600023-30
Nylon and antistatic nylon bags and tubing
Sachets Sachets d'échantillonnage
Nylon 6 Ultraclean Film™ material is certified to Level I cleanliness standards and features superior gas barrier properties, and resistance to heat, oil and grease, abrasion, wear, and puncture.
  • Autoclavable
  • Thickness: 0,0508 mm
Film can be used as packaging for electronics, pharmaceuticals, precision parts, and more.
Attention: Flammable.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité