Sachets LDPE, transparents, compatible pour utilisation en salle blanche. Epaisseur 2mil (50m), Largeur 10 (254mm), Longueur 40 (1016mm). Niveau de propret 100 selon NASA JPAG 5322.1 Double sachet de 100pcs 1 * 100 Pce
Fournisseur: KNF CLEANROOM
Sachets LDPE, transparents, compatible pour utilisation en salle blanche. Epaisseur 2mil (50m), Largeur 10 (254mm), Longueur 40 (1016mm). Niveau de propret 100 selon NASA JPAG 5322.1 Double sachet de 100pcs 1 * 100 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Sachets LDPE, transparents, compatible pour utilisation en salle blanche. Epaisseur 2mil (50µm), Largeur 10 (254mm), Longueur 40 (1016mm). Niveau de propreté 100 selon NASA JPAG 5322.1 Double sachet de 100pcs 1 * 100 Pce KNFCLB1021040 1 * 100 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou