Demie-gaine LDPE Antistatique Rose 360mm, Largeur 360mm (720mm dpli), Longueur 250m, Epaisseur 50m, Niveau de propret 150 selon NASA JPAG 5322.1, Compatible pour utilisation en salle blanche 1 * 1 ROU
Fournisseur: KNF CLEANROOM
Demie-gaine LDPE Antistatique Rose 360mm, Largeur 360mm (720mm dpli), Longueur 250m, Epaisseur 50m, Niveau de propret 150 selon NASA JPAG 5322.1, Compatible pour utilisation en salle blanche 1 * 1 ROU
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Demie-gaine LDPE Antistatique Rose 360mm, Largeur 360mm (720mm déplié), Longueur 250m, Epaisseur 50µm, Niveau de propreté 150 selon NASA JPAG 5322.1, Compatible pour utilisation en salle blanche 1 * 1 ROU KNFCLC202.14.208.2 1 * 1 ROU
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou