Gaine LDPE LT104:3600 36 x500' 100 Matriau : Polythylne basse densit (LDPE) Coloris : Transparent Epaisseur : 100m Largeur : 36 (914mm) Approuv par la FDA pour le contact alimentaire Niveau de propret 100 selon NASA JPAG 5322.1 Conditionneme 1 * 1 Pce
Fournisseur: KNF CLEANROOM
Gaine LDPE LT104:3600 36 x500' 100 Matriau : Polythylne basse densit (LDPE) Coloris : Transparent Epaisseur : 100m Largeur : 36 (914mm) Approuv par la FDA pour le contact alimentaire Niveau de propret 100 selon NASA JPAG 5322.1 Conditionneme 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Gaine LDPE LT104:3600 36 x500' 100µ Matériau : Polyéthylène basse densité (LDPE) Coloris : Transparent Epaisseur : 100µm Largeur : 36´ (914mm) Approuvé par la FDA pour le contact alimentaire Niveau de propreté 100 selon NASA JPAG 5322.1 Conditionneme 1 * 1 Pce KNFCLT103600 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou