Matriau : Polythylne basse densit (LDPE) Rsine Kenylene CP1060 : sans additif, trs faible dgazage Coloris : Transparent Compatible salle blanche Epaisseur : 150m Largeur : 4 (101,6mm) Conditionnement : Rouleau de 500' (150m) sous double-emba 1 * 1 Pce
Fournisseur: KNF CLEANROOM
Matriau : Polythylne basse densit (LDPE) Rsine Kenylene CP1060 : sans additif, trs faible dgazage Coloris : Transparent Compatible salle blanche Epaisseur : 150m Largeur : 4 (101,6mm) Conditionnement : Rouleau de 500' (150m) sous double-emba 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Matériau : Polyéthylène basse densité (LDPE) Résine Kenylene CP1060 : sans additif, très faible dégazage Coloris : Transparent Compatible salle blanche Epaisseur : 150µm Largeur : 4 (101,6mm) Conditionnement : Rouleau de 500' (150m) sous double-emba 1 * 1 Pce KNFCLT106K0400 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou