Gaine LDPE Kenylene 24 x500' 150 Matriau : Polythylne basse densit (LDPE) Rsine Kenylene CP1060 : sans additif, trs faible dgazage Coloris : Transparent Compatible salle blanche Epaisseur : 150m Largeur : 24 (610mm) Conditionnement : Roulea 1 * 1 Pce
Fournisseur: KNF CLEANROOM
Gaine LDPE Kenylene 24 x500' 150 Matriau : Polythylne basse densit (LDPE) Rsine Kenylene CP1060 : sans additif, trs faible dgazage Coloris : Transparent Compatible salle blanche Epaisseur : 150m Largeur : 24 (610mm) Conditionnement : Roulea 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Gaine LDPE Kenylene 24 x500' 150µ Matériau : Polyéthylène basse densité (LDPE) Résine Kenylene CP1060 : sans additif, très faible dégazage Coloris : Transparent Compatible salle blanche Epaisseur : 150µm Largeur : 24´ (610mm) Conditionnement : Roulea 1 * 1 Pce KNFCLT106K2400 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou