Gaine LDPE antistatique 4 x1000' 50 microns Ta 1 ROL <(><<)>=> 1 PC Matriau : Polythylne basse densit (LDPE), antistatique Emballage classe 100. Production en salle blanche classe 100, ISO5 Propret : Level III selon NASA JPG 5322.1. Niveau 150 C 1 * 1 Pce
Fournisseur: KNF CLEANROOM
Gaine LDPE antistatique 4 x1000' 50 microns Ta 1 ROL <(><<)>=> 1 PC Matriau : Polythylne basse densit (LDPE), antistatique Emballage classe 100. Production en salle blanche classe 100, ISO5 Propret : Level III selon NASA JPG 5322.1. Niveau 150 C 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Gaine LDPE antistatique 4 x1000' 50 microns Ta 1 ROL <(><<)>=> 1 PC Matériau : Polyéthylène basse densité (LDPE), antistatique Emballage classe 100. Production en salle blanche classe 100, ISO5 Propreté : Level III selon NASA JPG 5322.1. Niveau 150 C 1 * 1 Pce KNFCLT202010 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou