Equipotential bonding electrode
Fournisseur: KNICK
ZU0073
KNICZU0073EA 665 EUR InStock
KNICZU0073
Equipotential bonding electrode
Électrodes Électrodes, autres
Electrode for monitoring the reference system of the pH sensor or for simultaneous ORP measurements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité