Transport and Storage Boxes, PP
Fournisseur: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
2-1145
KOEH2-1145EA 115 EUR InStock
KOEH2-1145
Transport and Storage Boxes, PP
Boîtes Boîtes de transport
Transport and storage box made of grey PP. Closed bottom and sides.
  • According to Euronorm measures
  • Resistant against acids and basics
  • Temperature resistant from –30 to 80 °C
  • Stackable
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité