Essuyeurs nettoyants
Fournisseur: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
K-1560
KOEHK-1560EA 26.5 EUR InStock
KOEHK-1560
Essuyeurs nettoyants
Lingettes Chiffons nettoyants réutilisables Chiffons pour tâches délicates
Non woven wipes for universal use.
  • Lint-free
  • Reusable
  • Ideal for cleaning goggles
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité