Weighing dishes
Fournisseur: Korff
60700
KORF60700EA 61.9 EUR InStock
KORF60700
Weighing dishes
Nacelles Nacelles de pesée
Dishes, made of aluminium.
  • Lightweight
  • Good temperature resistance
  • Good chemical resistance
Suitable for moisture determination. Thickness: 0,1 mm.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité