Orcéine
Fournisseur: SERACARE LIFE SCIENCES
1971-01-01
KPLI1971-01-01EA 0 EUR InStock
KPLI1971-01-01
Orcéine
Orcéine
Numéro MDL: MFCD00062310
Numéro CAS: 1400-62-0
EINECS: 215-750-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité